Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTSJ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FTSJ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6058-ec-200ug
Codice prodotto. 15939679
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_001269086.1
FTSJ1 Protein
Research Use Only
FTSJ1
Recombinant Protein
E. coli
MGRTSKDKRD VYYRLAKENG WRARSAFKLL QLDKEFQLFQ GVTRAVDLCA APGSWSQVLS QKIGGQGSGH VVAVDLQAMA PLPGVVQIQG DITQLSTAKE IIQHFKGCPA DLVVCDGAPD VTGLHDVDEY MQAQLLLAAL NIATHVLKPG GCFVAKIFRG RDVTLLYSQL QVFFSSVLCA KPRSSRNSSI EAFAVCQGYD PPEGFIPDLS KPLLDHSYDP DFNQLDGPTR IIVPFVTCGD LSSYDSDRSY PLDLEGGSEY KYTPPTQPPI SPPYQEACTL KRKGQLAKEI RPQDCPISRV DTFPQPLAAP QCHTLLAPEM EDNEMSCSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24140
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol