Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G6PD Protein
A cDNA sequence encoding the G6PD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 2539 |
---|---|
Nome | G6PD Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | G6PD |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15924448
|
enQuireBio™
QP10623-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15914448
|
enQuireBio™
QP10623-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15904448
|
enQuireBio™
QP10623-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
2539 | |
Research Use Only | |
G6PD | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEQVALSRT QVCGILREEL FQGDAFHQSD THIFIIMGAS GDLAKKKIYP TIWWLFRDGL LPENTFIVGY ARSRLTVADI RKQSEPFFKA TPEEKLKLED FFARNSYVAG QYDDAASYQR LNSHMNALHL GSQANRLFYL ALPPTVYEAV TKNIHESCMS QIGWNRIIVE KPFGRDLQSS DRLSNHISSL FREDQIYRID HYLGKEMVQN LMVLRFANRI FGPIWNRDNI ACVILTFKEP FGTEGRGGYF DEFGIIRDVM QNHLLQMLCL VAMEKPASTN SDDVRDEKVK VLKCISEVQA NNVVLGQYVG NPDGEGEATK GYLDDPTVPR GSTTATFAAV VLYVENERWD GVPFILRCGK ALNERKAEVR LQFHDVAGDI FHQQCKRNEL VIRVQPNEAV YTKMMTKKPG MFFNPEESEL DLTYGNRYKN VKLPDAYERL ILDVFCGSQM HFVRSDELRE AWRIFTPLLH QIELEKPKPI PYIYGSRGPT EADELMKRVG FQYEGTYKWV NPHKL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
G6PD Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 7 units/ml obtained by measuring the increase of NADPH in absorbance at 340 nm resulting from the reduction of NAD or NADP. One unit oxidizes 1.0 umole D-glucose-6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per min in the presence of beta-NADP at pH 7.4 at 25C. | |
Human | |
His | |
The G6PD solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1mM PMSF, 2mM EDTA, 2mM DTT, 200mM NaCl and 20% glycerol. |