Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDF11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6074-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15979789
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_005802.1
GDF11 Protein
Research Use Only
GDF11
Recombinant Protein
E. coli
NLGLDCDEHS SESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGQCEYM FMQKYPHTHL VQQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNDK QQIIYGKIPG MVVDRCGCS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10220
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol