Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Gem-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Gem-associated protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8052-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16082381
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001007270.1
Gem-associated protein 1
Research Use Only
GEMIN7
Recombinant Protein
E. coli
MQTPVNIPVP VLRLPRGPDG FSRGFAPDGR RAPLRPEVPE IQECPIAQES LESQEQRARA ALRERYLRSL LAMVGHQVSF TLHEGVRVAA HFGATDLDVA NFYVSQLQTP IGVQAEALLR CSDIISYTFK P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79760
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol