Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLIPR1 / RTVP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLIPR1 / RTVP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6089-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15969889
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_006842.2
GLIPR1 / RTVP1 Protein
Research Use Only
GLIPR1
Recombinant Protein
E. coli
ANILPDIENE DFIKDCVRIH NKFRSEVKPT ASDMLYMTWD PALAQIAKAW ASNCQFSHNT RLKPPHKLHP NFTSLGENIW TGSVPIFSVS SAITNWYDEI QDYDFKTRIC KKVCGHYTQV VWADSYKVGC AVQFCPKVSG FDALSNGAHF ICNYGPGGNY PTWPYKRGAT CSACPNNDKC LDNLCVNRQR DQVKRYYSVV YPGWPIYPRN R
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11010
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol