Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucosamine-6-phosphate isomerase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucosamine-6-phosphate isomerase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6104-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16020830
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_005462.1
Glucosamine-6-phosphate isomerase 1 Protein
Research Use Only
GNPDA1
Recombinant Protein
E. coli
MKLIILEHYS QASEWAAKYI RNRIIQFNPG PEKYFTLGLP TGSTPLGCYK KLIEYYKNGD LSFKYVKTFN MDEYVGLPRD HPESYHSFMW NNFFKHIDIH PENTHILDGN AVDLQAECDA FEEKIKAAGG IELFVGGIGP DGHIAFNEPG SSLVSRTRVK TLAMDTILAN ARFFDGELTK VPTMALTVGV GTVMDAREVM ILITGAHKAF ALYKAIEEGV NHMWTVSAFQ QHPRTVFVCD EDATLELKVK TVKYFKGLML VHNKLVDPLY SIKEKETEKS QSSKKPYSD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10007
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol