Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaredoxin-2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaredoxin-2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8154-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16092941
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001230328.1
Glutaredoxin-2, mitochondrial Protein
Research Use Only
GLRX2
Recombinant Protein
E. coli
MESNTSSSLE NLATAPVNQI QETISDNCVV IFSKTSCSYC TMAKKLFHDM NVNYKVVELD LLEYGNQFQD ALYKMTGERT VPRIFVNGTF IGGATDTHRL HKEGKLLPLV HQCYLKKSKR KEFQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51022
500 μg
Not determined.
Full Length of BC028113
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol