Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycophorin A / CD235a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycophorin A / CD235a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6135-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16091060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001295119.1
Glycophorin A / CD235a Protein
Research Use Only
GYPA
Recombinant Protein
E. coli
SSTTGVAMHT STSSSVTKSY ISSQTNDTHK RDTYAATPRA HEVSEISVRT VYPPEEETGE RVQLAHHFSE PE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2993
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol