Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GOPC Protein
A cDNA sequence encoding the GOPC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome | GOPC Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15959128
|
enQuireBio™
QP12025-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949128
|
enQuireBio™
QP12025-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939128
|
enQuireBio™
QP12025-1MG |
1 mg |
3420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GOPC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GOPC protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MIRKVLLLKE DHEGLGISIT GGKEHGVPIL ISEIHPGQPA DRCGGLHVGD AILAVNGVNL RDTKHKEAVT ILSQQRGEIE FEVVYVAPEV DSDDENVEYE DESGHRYRLY LDELEGGGNP GASCKDTSGE IKVLQGFNKK AVTDTHENGD LGTASETPLD DGASKLDDLH TLYHKKSY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |