Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GOT2 Protein
A cDNA sequence encoding the GOT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | GOT2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Specific activity is > 60 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that convert 1umole of ?-ketoglutarate to L-Glutamate per minute at pH 8.0 at 25C. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964528
|
enQuireBio™
QP10652-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944528
|
enQuireBio™
QP10652-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954528
|
enQuireBio™
QP10652-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GOT2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSWWTHV EMGPPDPILG VTEAFKRDTN SKKMNLGVGA YRDDNGKPYV LPSVRKAEAQ IAAKNLDKEY LPIGGLAEFC KASAELALGE NSEVLKSGRF VTVQTISGTG ALRIGASFLQ RFFKFSRDVF LPKPTWGNHT PIFRDAGMQL QGYRYYDPKT CGFDFTGAVE DISKIPEQSV LLLHACAHNP TGVDPRPEQW KEIATVVKKR NLFAFFDMAY QGFASGDGDK DAWAVRHFIE QGINVCLCQS YAKNMGLYGE RVGAFTMVCK DADEAKRVES QLKILIRPMY SNPPLNGARI AAAILNTPDL RKQWLQEVKV MADRIIGMRT QLVSNLKKEG STHNWQHITD QIGMFCFTGL KPEQVERLIK EFSIYMTKDG RISVAGVTSS NVGYLAHAIH QVTK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 60 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that convert 1umole of ?-ketoglutarate to L-Glutamate per minute at pH 8.0 at 25C. | |
Human | |
His | |
The GOT2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |