Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTM3 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTM3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | GSTM3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15969228
|
enQuireBio™
QP12058-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15959228
|
enQuireBio™
QP12058-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949228
|
enQuireBio™
QP12058-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GSTM3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GSTM3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl,1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSCESS MVLGYWDIRG LAHAIRLLLE FTDTSYEEKR YTCGEAPDYD RSQWLDVKFK LDLDFPNLPY LLDGKNKITQ SNAILRYIAR KHNMCGETEE EKIRVDIIEN QVMDFRTQLI RLCYSSDHEK LKPQYLEELP GQLKQFSMFL GKFSWFAGEK LTFVDFLTYD ILDQNRIFDP KCLDEFPNLK AFMCRFEALE KIAAYLQSDQ FCKMPINNKM AQWGNKPVC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |