Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTF2A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTF2A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6129-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16071020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001307858.1
GTF2A2 Protein
Research Use Only
GTF2A2
Recombinant Protein
E. coli
MAYQLYRNTT LGNSLQESLD ELIQSQQITP QLALQVLLQF DKAINAALAQ RVRNRVNFRG SLNTYRFCDN VWTFVLNDVE FREVTELIKV DKVKIVACDG KNTGSNTTE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2958
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol