Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GYG1 Protein
A cDNA sequence encoding the GYG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4540.00€
Specifica
Nome | GYG1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15949268
|
enQuireBio™
QP12070-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939268
|
enQuireBio™
QP12070-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15929268
|
enQuireBio™
QP12070-1MG |
1 mg |
4540.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GYG1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The GYG1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHHHHHHMAS MTGGQQMGRD LYDDDDKDRW GSMTDQAFVT LTTNDAYAKG ALVLGSSLKQ HRTTRRLVVL ATPQVSDSMR KVLETVFDEV IMVDVLDSGD SAHLTLMKRP ELGVTLTKLH CWSLTQYSKC VFMDADTLVL ANIDDLFDRE ELSAAPDPGW PDCFNSGVFV YQPSVETYNQ LLHLASEQGS FDGGDQGILN TFFSSWATTD IRKHLPFIYN LSSISIYSYL PAFKVFGASA KVVHFLGRVK PWNYTYDPKT KSVKSEAHDP NMTHPEFLIL WWNIFTTNVL PLLQQFGLVK DTCSYVNVED VSGAISHLSL GEIPAMAQPF VSSEERKERW EQGQADYMGA DSFDNIKRKL DTYLQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |