Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heat shock protein beta-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heat shock protein beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7544-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16059290
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001532.1
Heat shock protein beta-2 Protein
Research Use Only
HSPB2
Recombinant Protein
E. coli
MSGRSVPHAH PATAEYEFAN PSRLGEQRFG EGLLPEEILT PTLYHGYYVR PRAAPAGEGS RAGASELRLS EGKFQAFLDV SHFTPDEVTV RTVDNLLEVS ARHPQRLDRH GFVSREFCRT YVLPADVDPW RVRAALSHDG ILNLEAPRGG RHLDTEVNEV YISLLPAPPD PEEEEEAAIV EP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3316
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol