Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hemoglobin subunit zeta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hemoglobin subunit zeta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6148-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16071170
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_005323.1
Hemoglobin subunit zeta Protein
Research Use Only
HBZ
Recombinant Protein
E. coli
SLTKTERTII VSMWAKISTQ ADTIGTETLE RLFLSHPQTK TYFPHFDLHP GSAQLRAHGS KVVAAVGDAV KSIDDIGGAL SKLSELHAYI LRVDPVNFKL LSHCLLVTLA ARFPADFTAE AHAAWDKFLS VVSSVLTEKY R
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3050
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol