Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HIF-1 alpha / HIF1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HIF-1 alpha / HIF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1121-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15996488
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001230013.1
HIF-1 alpha / HIF1A Protein
Research Use Only
HIF1A
Recombinant Protein
E. coli
QLSPLESSSA SPESASPQST VTVFQQTQIQ EPTANATTTT ATTDELKTVT KDRMEDIKIL IASPSPTHIH KETTSATSSP YRDTQSRTAS PNRAGKGVIE QTEKSHPRSP NVLSVALSQR TTVPEEELNP KILALQNAQR KRKMEHDGSL FQAVGIGTLL QQPDDHAATT SLSWKRVKGC KSSEQNGMEQ KTIILIPSDL ACRLLGQSMD ESGLPQLTSY DCEVNAPIQG SRNLLQGEEL LRALDQVN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3091
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol