Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human High affinity copper uptake protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) High affinity copper uptake protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9957-iv-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16069091
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001850.1
High affinity copper uptake protein 1
Research Use Only
SLC31A1
Recombinant Protein
E. coli
MDHSHHMGMS YMDSNSTMQP SHHHPTTSAS HSHGGGDSSM MMMPMTFYFG FKNVELLFSG LVINTAGEMA GAFVAVFLLA MFYEGLKIAR ESLLRKSQVS IRYNSMPVPG PNGTILMETH KTVGQQMLSF PHLLQTVLHI IQVVISYFLM LIFMTYNGYL CIAVAAGAGT GYFLFSWKKA VVVDITEHCH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1317
10 μg
Not determined.
Full Length Transmembrane Protein
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol