Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone chaperone ASF1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone chaperone ASF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8277-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16093721
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_054753.1
Histone chaperone ASF1A Protein
Research Use Only
ASF1A
Recombinant Protein
E. coli
MAKVQVNNVV VLDNPSPFYN PFQFEITFEC IEDLSEDLEW KIIYVGSAES EEYDQVLDSV LVGPVPAGRH MFVFQADAPN PGLIPDADAV GVTVVLITCT YRGQEFIRVG YYVNNEYTET ELRENPPVKP DFSKLQRNIL ASNPRVTRFH INWEDNTEKL EDAESSNPNL QSLLSTDALP SASKGWSTSE NSLNVMLESH MDCM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
25842
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol