Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2A.J Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2A.J, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6138-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16091090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_808760.1
Histone H2A.J Protein
Research Use Only
H2AFJ
Recombinant Protein
E. coli
SGRGKQGGKV RAKAKSRSSR AGLQFPVGRV HRLLRKGNYA ERVGAGAPVY LAAVLEYLTA EILELAGNAA RDNKKTRIIP RHLQLAIRND EELNKLLGKV TIAQGGVLPN IQAVLLPKKT ESQKTKSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55766
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol