Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2A.V Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2A.V, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7750-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16000581
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_036544.1
Histone H2A.V Protein
Research Use Only
H2AFV
Recombinant Protein
E. coli
MAGGKAGKDS GKAKAKAVSR SQRAGLQFPV GRIHRHLKTR TTSHGRVGAT AAVYSAAILE YLTAEVLELA GNASKDLKVK RITPRHLQLA IRGDEELDSL IKATIAGGGV IPHIHKSLIG KKGQQKTA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
94239
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol