Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HN-1 / ARM2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HN-1 / ARM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8233-ye-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16003451
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001002032.1
HN-1 / ARM2 Protein
Research Use Only
HN1
Recombinant Protein
Yeast
TTTTTFKGVD PNSRNSSRVL RPPGGGSNFS LGFDEPTEQP VRKNKMASNI FGTPEENQAS WAKSAGAKSS GGREDLESSG LQRRNSSEAS SGDFLDLKGE GDIHENVDTD LPGSLGQSEE KPVPAAPVPS PVAPAPVPSR RNPPGGKSSL VLG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51155
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol