Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSP20 Protein
A cDNA sequence encoding the HSP20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP12326-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15930069
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
HSP20 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
HSP20 lyophilized from 20mM Tris-acetate, pH 7.6, 10mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 15mM b-mercaptoethanol.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.