Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP6 Protein
A cDNA sequence encoding the IGFBP6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 3489 |
---|---|
Nome | IGFBP6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | IGFBP6 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950239
|
enQuireBio™
QP12383-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940239
|
enQuireBio™
QP12383-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930239
|
enQuireBio™
QP12383-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
3489 | |
Research Use Only | |
IGFBP6 | |
Human | |
His | |
The IGFBP6 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
IGFBP6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRCPGCGQ GVQAGCPGGC VEEEDGGSPA EGCAEAEGCL RREGQECGVY TPNCAPGLQC HPPKDDEAPL RALLLGRGRC LPARAPAVAE ENPKESKPQA GTARPQDVNR RDQQRNPGTS TTPSQPNSAG VQDTEMGPCR RHLDSVLQQL QTEVYRGAQT LYVPNCDHRG FYRKRQCRSS QGQRRGPCWC VDRMGKSLPG SPDGNGSSSC PTGSSG | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |