missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1RA / IL1RN Protein
A DNA sequence encoding the Human IL-1RA / IL1RN, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 570.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000568.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3557 |
Nome | IL-1RA / IL1RN Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15933448
|
enQuireBio™
QP10308-EC-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923448
|
enQuireBio™
QP10308-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943448
|
enQuireBio™
QP10308-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000568.1 | |
IL-1RA / IL1RN Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RPSGRKSSKM QAFRIWDVNQ KTFYLRNNQL VAGYLQGPNV NLEEKIDVVP IEPHALFLGI HGGKMCLSCV KSGDETRLQL EAVNITDLSE NRKQDKRFAF IRSDSGPTTS FESAACPGWF LCTAMEADQP VSLTNMPDEG VMVTKFYFQE DE | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3557 | |
Research Use Only | |
IL1RN | |
The ED50 as determined by inhibiting IL-1alpha- dependent proliferation of murine D10S cells is less than 40 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5 M 104 IU/mg in the presence of 50 pg/ml rHuIL-1alpha. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |