Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ILDR2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ILDR2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7756-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060621
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_955383.1
ILDR2 Protein
Research Use Only
ILDR2
Recombinant Protein
Yeast
MDRVLLRWIS LFWLTAMVEG LQVTVPDKKK VAMLFQPTVL RCHFSTSSHQ PAVVQWKFKS YCQDRMGESL GMSSTRAQSL SKRNLEWDPY LDCLDSRRTV RVVASKQGST VTLGDFYRGR EITIVHDADL QIGKLMWGDS GLYYCIITTP DDLEGKNEDS VELLVLGRTG LLADLLPSFA VEIMPE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
387597
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol