Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Immortalization up-regulated Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Immortalization up-regulated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5733-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15987359
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001304730.1
Immortalization up-regulated Protein
Research Use Only
IMUP
Recombinant Protein
E. coli
MEFDLGAALE PTSQKPGVGA GHGGDPKLSP HKVQGRSEAG AGPGPKASNF RGLGKGRRLT AAPPSSKDTT ALPTPAAAPA IRTRM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64073
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol