missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Integrin alpha-V Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Integrin alpha-V, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9224-ye-1mg

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16037871

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001138471.1
Integrin alpha-V Protein
Research Use Only
ITGAV
Recombinant Protein
Yeast
DLALSEGDIH TLGCGVAQCL KIVCQVGRLD RGKSAILYVK SLLWTETFMN KENQNHSYSL KSSASFNVIE FPYKNLPIED ITNSTLVTTN VTWGIQPAPM PVPVWVIILA VLAGLLLLAV LVFVMYRMGF FKRVRPPQEE QEREQLQPHE NGEGNSET
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3685
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali