Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha-21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha-21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6201-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16051530
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002166.2
Interferon alpha-21 Protein
Research Use Only
IFNA21
Recombinant Protein
Yeast
CDLPQTHSLG NRRALILLAQ MGRISPFSCL KDRHDFGFPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM IQQTFNLFST KDSSATWEQS LLEKFSTELN QQLNDLEACV IQEVGVEETP LMNVDSILAV KKYFQRITLY LTEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSKIFQE RLRRKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3452
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol