missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7345-ec-200ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16078340

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_000596.2
Interferon alpha 2b Protein
Research Use Only
IFNA2
Recombinant Protein
E. coli
CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRKISLFSCL KDRHDFGFPQ EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3440
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali