Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IP6K2 Protein
A cDNA sequence encoding the IP6K2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | IP6K2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15960469
|
enQuireBio™
QP12454-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940469
|
enQuireBio™
QP12454-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950469
|
enQuireBio™
QP12454-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
IP6K2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IP6K2 solution (0.5 mg/ml) contains Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSPAFRAMDV EPRAKGVLLE PFVHQVGGHS CVLRFNETTL CKPLVPREHQ FYETLPAEMR KFTPQYKGVV SVRFEEDEDR NLCLIAYPLK GDHGIVDIVD NSDCEPKSKL LRWTTNKKHH VLETEKTPKD WVRQHRKEEK MKSHKLEEEF EWLKKSEVLY YTVEKKGNIS SQLKHYNPWS MKCHQQQLQR MKENAKHRNQ YKFILLENLT SRYEVPCVLD LKMGTRQHGD DASEEKAANQ IRKCQQSTSA VIGVRVCGMQ VYQAGSGQLM FMNKYHGRKL SVQGFKEALF QFFHNGRYLR RELLGPVLKK LTELKAVLER QESYRFYSSS LLVIYDGKER PEVVLDSDAE DLEDLSEESA DESAGAYAYK PIGASSVDVR MIDFAHTTCR LYGEDTVVHE GQDAGYIFGL QSLIDIVTEI SEESGE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |