Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IRF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the IRF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 3660 |
---|---|
Nome | IRF 2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | IRF2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950479
|
enQuireBio™
QP12457-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940479
|
enQuireBio™
QP12457-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930479
|
enQuireBio™
QP12457-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
3660 | |
Research Use Only | |
IRF2 | |
Human | |
His | |
1 mg/ml in 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol. |
IRF 2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPVERMRMRP WLEEQINSNT IPGLKWLNKE KKIFQIPWMHAARHGWDVEK DAPLFRNWAI HTGKHQPGVD KPDPKTWKAN FRCAMNSLPD IEEVKDKSIKKGNNAFRVYR MLP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |