Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IZUMO4 / C19orf36 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IZUMO4 / C19orf36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7632-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16079910
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001026905.2
IZUMO4 / C19orf36 Protein
Research Use Only
IZUMO4
Recombinant Protein
E. coli
HGCLHCHSNF SKKFSFYRHH VNFKSWWVGD IPVSGALLTD WSDDTMKELH LAIPAKITRE KLDQVATAVY QMMDQLYQGK MYFPGYFPNE LRNIFREQVH LIQNAIIESR IDCQHRCGIF QYETISCNNC TDSHVACFGY NCESSAQWKS AVQGLLNYIN NWHKQDTSMS LVSPALRCLE PPHLANLTLE DAAECLKQH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
113177
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol