Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK7 / PRSS6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLK7 / PRSS6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6267-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16082050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001193982.1
KLK7 / PRSS6 Protein
Research Use Only
KLK7
Recombinant Protein
E. coli
DKIIDGAPCA RGSHPWQVAL LSGNQLHCGG VLVNERWVLT AAHCKMNEYT VHLGSDTLGD RRAQRIKASK SFRHPGYSTQ THVNDLMLVK LNSQARLSSM VKKVRLPSRC EPPGTTCTVS GWGTTTSPDV TFPSDLMCVD VKLISPQDCT KVYKDLLENS MLCAGIPDSK KNACNGDSGG PLVCRGTLQG LVSWGTFPCG QPNDPGVYTQ VCKFTKWIND TMKKHR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5650
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol