missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine 3-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kynurenine 3-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_003670.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 8564 |
Nome | Kynurenine 3-monooxygenase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16012090
|
enQuireBio™
QP6271-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16032090
|
enQuireBio™
QP6271-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16022090
|
enQuireBio™
QP6271-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042090
|
enQuireBio™
QP6271-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16052090
|
enQuireBio™
QP6271-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062090
|
enQuireBio™
QP6271-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_003670.2 | |
Kynurenine 3-monooxygenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8564 | |
Research Use Only | |
KMO | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSSVIQRKK VAVIGGGLVG SLQACFLAKR NFQIDVYEAR EDTRVATFTR GRSINLALSH RGRQALKAVG LEDQIVSQGI PMRARMIHSL SGKKSAIPYG TKSQYILSVS RENLNKDLLT AAEKYPNVKM HFNHRLLKCN PEEGMITVLG SDKVPKDVTC DLIVGCDGAY STVRSHLMKK PRFDYSQQYI PHGYMELTIP PKNGDYAMEP NYLHIWPRNT FMMIALPNMN KSFTCTLFMP FEEFEKLLTS NDVVDFFQKY FPDAIPLIGE KLLVQDFFLL PAQPMISVKC SSFHFKSHCV LLGDAAHAIV PFFGQGMNAG FEDCLVFDEL MDKFSNDLSL CLPVFSRLRI PDDHAISDLS MYNYIEMRAH VNSSWFIFQK NMERFLHAIM PSTFIPLYTM VTFSRIRYHE AVQRWHWQKK VINKGLFFLG SLIAISSTYL LIHYMSPRSF LRLRRPWNWI AHFRNTTCFP AKAVDSLEQI SNLISR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |