Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LHPP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LHPP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8086-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16062581
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001161352.1
LHPP Protein
Research Use Only
LHPP
Recombinant Protein
E. coli
MAPWGKRLAG VRGVLLDISG VLYDSGAGGG TAIAGSVEAV ARLKRSRLKV RFCTNESQKS RAELVGQLQR LGFDISEQEV TAPAPAACQI LKEQGLRPYL LIHDGVRSEF DQIDTSNPNC VVIADAGESF SYQNMNNAFQ VLMELEKPVL ISLGKGRYYK ETSGLMLDVG PYMKALEYAC GIKAEVVGKP SPEFFKSALQ AIGVEAHQAV MIGDDIVGDV GGAQRCGMRA LQVRTGKFRP SDEHHPEVKA DGYVDNLAEA VDLLLQHADK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64077
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol