Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LILRA5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LILRA5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP2841-ye-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15975569
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_067073.1
LILRA5 Protein
Research Use Only
LILRA5
Recombinant Protein
Yeast
GNLSKATLWA EPGSVISRGN SVTIRCQGTL EAQEYRLVKE GSPEPWDTQN PLEPKNKARF SIPSMTEHHA GRYRCYYYSP AGWSEPSDPL ELVVTGFYNK PTLSALPSPV VTSGENVTLQ CGSRLRFDRF ILTEEGDHKL SWTLDSQLTP SGQFQALFPV GPVTPSHRWM LRCYGSRRHI LQVWSEPSDL LEIPVSGAAD NLSPSQNKSD SGTASHLQDY AVENLIR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
353514
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol