missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRRFIP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRRFIP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001131022.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9208 |
Nome | LRRFIP1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16032460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16052460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16042460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082460
|
enQuireBio™
QP6321-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001131022.1 | |
LRRFIP1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3 | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9208 | |
Research Use Only | |
LRRFIP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTSPAAAQSR EIDCLSPEAQ KLAEARLAAK RAARAEAREI RMKELERQQK EVEERPEKDF TEKGSRNMPG LSAATLASLG GTSSRRGSGD TSISIDTEAS IREIKDSLAE VEEKYKKAMV SNAQLDNEKT NFMYQVDTLK DMLLELEEQL AESRRQYEEK NKEFEREKHA HSILQFQFAE VKEALKQREE MLEKHGIILN SEIATNGETS DTLNNVGYQG PTKMTKEELN ALKSTGDGTL GRASEVEVKN EIVANVGKRE ILHNTEKEQH TEDTVKDCVD IEVFPAGENT EDQKSSEDTA PFLGTLAGAT YEEQSLSTCS LDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |