Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Luc7-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Luc7-like protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7504-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16069050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_006098.2
Luc7-like protein 1
Research Use Only
LUC7L3
Recombinant Protein
E. coli
MISAAQLLDE LMGRDRNLAP DEKRSNVRWD HESVCKYYLC GFCPAELFTN TRSDLGPCEK IHDENLRKQY EKSSRFMKV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51747
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol