Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LY-96 / ESOP-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LY-96 / ESOP-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6326-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16092490
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001182726.1
LY-96 / ESOP-1 Protein
Research Use Only
LY96
Recombinant Protein
E. coli
EAQKQYWVCN SSDASISYTY CDKMQYPISI NVNPCIELKR SKGLLHIFYI PRRDLKQLYF NLYITVNTMN LPKRKEVICR GSDDDYSFCR ALKGETVNTT ISFSFKGIKF SKGKYKCVVE AISGSPEEML FCLEFVILHQ PNSN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
23643
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol