Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ly6 / PLAUR domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ly6/PLAUR domain-containing protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7780-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16050751
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001182614.1
Ly6 / PLAUR domain-containing protein 1
Research Use Only
LYPD6
Recombinant Protein
E. coli
AQSRDFTVKD IIYLHPSTTP YPGGFKCFTC EKAADNYECN RWAPDIYCPR ETRYCYTQHT MEVTGNSISV TKRCVPLEEC LSTGCRDSEH EGHKVCTSCC EGNICNLPLP RNETDATFAT TSPINQTNGH PRCMSVIVSC LWLWLGLML
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
130574
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol