Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MART-1 / MLANA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MART-1 / MLANA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7586-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16039580
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_005502.1
MART-1 / MLANA Protein
Research Use Only
MLANA
Recombinant Protein
Yeast
MPREDAHFIY GYPKKGHGHS YTTAEEAAGI GILTVILGVL LLIGCWYCRR RNGYRALMDK SLHVGTQCAL TRRCPQEGFD HRDSKVSLQE KNCEPVVPNA PPAYEKLSAE QSPPPYSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2315
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol