Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBL-2 / MBL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MBL-2 / MBL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9268-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16007971
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000233.1
MBL-2 / MBL Protein
Research Use Only
MBL2
Recombinant Protein
Yeast
ETVTCEDAQK TCPAVIACSS PGINGFPGKD GRDGTKGEKG EPGQGLRGLQ GPPGKLGPPG NPGPSGSPGP KGQKGDPGKS PDGDSSLAAS ERKALQTEMA RIKKWLTFSL GKQVGNKFFL TNGEIMTFEK VKALCVKFQA SVATPRNAAE NGAIQNLIKE EAFLGITDEK TEGQFVDLTG NRLTYTNWNE GEPNNAGSDE DCVLLLKNGQ WNDVPCSTSH LAVCEFPI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4153
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol