Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBTPS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MBTPS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7551-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16059330
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_003782.1
MBTPS1 Protein
Research Use Only
MBTPS1
Recombinant Protein
E. coli
DTGLSEKHPH FKNVKERTNW TNERTLDDGL GHGTFVAGVI ASMRECQGFA PDAELHIFRV FTNNQVSYTS WFLDAFNYAI LKKIDVLNLS IGGPDFMDHP FVDKVWELTA NNVIMVSAIG NDGPLYGTLN NPADQMDVIG VGGIDFEDNI ARFSSRGMTT WELPGGYGRM KPDIVTYGAG VRGSGVKGGC RALSGTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8720
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol