Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1F Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9291-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16078021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001288201.1
Metallothionein-1F Protein
Research Use Only
MT1F
Recombinant Protein
Yeast
MDPNCSCAAG VSCTCAGSCK CKECKCTSCK KSCCSCCPVG CSKCAQGCVC KGASEKCSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4494
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol