missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Methionine synthase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methionine synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8028-ye-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16032251

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_000245.2
Methionine synthase Protein
Research Use Only
MTR
Recombinant Protein
Yeast
SLKERRYLPL SQARKSGFQM DWLSEPHPVK PTFIGTQVFE DYDLQKLVDY IDWKPFFDVW QLRGKYPNRG FPKIFNDKTV GGEARKVYDD AHNMLNTLIS QKKLRARGVV GFWPAQSIQD DIHLYAEAAV PQAAEPIATF YGLRQQAEKD SASTEPYYCL SDFIAPLHSG IRDYLGLFAV ACFGVEELSK AYEDDGDDYS SIMVKALGDR LAEAFAEELH ERVRRELWAY CGSEQLDVAD LRRLRYKGIR PAPGYPSQPD HTEKLTMWRL ADIEQSTGIR LTESLAMAPA SAVSGLYFSN LKSKYFAVGK ISKDQVEDYA LRKNISVAEV EKWLGPILGY DTD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4548
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali