Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methylthioribulose-1-phosphate dehydratase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methylthioribulose-1-phosphate dehydratase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7896-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16041461
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_057041.2
Methylthioribulose-1-phosphate dehydratase Protein
Research Use Only
APIP
Recombinant Protein
E. coli
MSGCDAREGD CCSRRCGAQD KEHPRYLIPE LCKQFYHLGW VTGTGGGISL KHGDEIYIAP SGVQKERIQP EDMFVCDINE KDISGPSPSK KLKKSQCTPL FMNAYTMRGA GAVIHTHSKA AVMATLLFPG REFKITHQEM IKGIKKCTSG GYYRYDDMLV VPIIENTPEE KDLKDRMAHA MNEYPDSCAV LVRRHGVYVW GETWEKAKTM CECYDYLFDI AVSMKKVGLD PSQLPVGENG IV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51074
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol