missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MG Protein
A cDNA sequence encoding the MG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 655.00€
Specifica
Nome | MG Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | 100 IU/mg of FSH and 100 IU/mg LH. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15905168
|
enQuireBio™
QP10785-1MG |
1 mg |
137.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915168
|
enQuireBio™
QP10785-5MG |
5 mg |
402.00€
5mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15995158
|
enQuireBio™
QP10785-10MG |
10 mg |
655.00€
10mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MG Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The Human MG was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |
Research Use Only | |
100 IU/mg of FSH and 100 IU/mg LH. | |
Human | |
Untagged |