Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MICOS complex subunit MIC19 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MICOS complex subunit MIC19, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8122-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16012791
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001304106.1
MICOS complex subunit MIC19 Protein
Research Use Only
CHCHD3
Recombinant Protein
E. coli
MGGTTSTRRV TFEADENENI TVVKGIRLSE NVIDRMKESS PSGSKSQRYS GAYGASVSDE ELKRRVAEEL ALEQAKKESE DQKRLKQAKE LDRERAAANE QLTRAILRER ICSEEERAKA KHLARQLEEK DRVLKKQDAF YKEQLARLEE RSSEFYRVTT EQYQKAAEEV EAKFKRYESH PVCADLQAKI LQCYRENTHQ TLKCSALATQ YMHCVNHAKQ SMLEKGG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
54927
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol