Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial fission process protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial fission process protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8083-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16052561
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001003704.1
Mitochondrial fission process protein 1
Research Use Only
MTFP1
Recombinant Protein
E. coli
MSEPQPRGAE RDLYRDTWVR YLGYANEVGE AFRSLVPAAV VWLSYGVASS YVLADAIDKG KKAGEVPSPE AGRSARVTVA VVDTFVWQAL ASVAIPGFTI NRVCAASLYV LGTATRWPLA VRKWTTTALG LLTIPIIIHP IDRSVDFLLD SSLRKLYPTV GKPSSS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51537
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol