Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin light chain 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin light chain 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6401-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16053050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000249.1
Myosin light chain 3 Protein
Research Use Only
MYL3
Recombinant Protein
E. coli
APKKPEPKKD DAKAAPKAAP APAPPPEPER PKEVEFDASK IKIEFTPEQI EEFKEAFMLF DRTPKCEMKI TYGQCGDVLR ALGQNPTQAE VLRVLGKPRQ EELNTKMMDF ETFLPMLQHI SKNKDTGTYE DFVEGLRVFD KEGNGTVMGA ELRHVLATLG ERLTEDEVEK LMAGQEDSNG CINYEAFVKH IMSS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4634
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol